di-Ammoniumhydrogencitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: sek-Ammoniumcitrat, Diammoniumhydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat dibasisch, Citronensäure Diammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
09833-100G 09833-500G
SIAL09833-100GEA 83.1 EUR
SIAL09833-100G SIAL09833-500G
di-Ammoniumhydrogencitrat, Sigma-Aldrich®
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Molecular Weight: 226.19 g/mol
Dichte: 1.483 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513