EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Kestranal® A, Edetinsäure, Idranal® II
118430010 118432500 118430050
ACRO118430010EA 82.5 EUR
ACRO118430010 ACRO118432500 ACRO118430050
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 99%, rein
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292.25 g/mol
Siedepunkt: 614
Schmelzpunkt: 220 °C (Zers.)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 237 to 245 °C
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH (sat. soln. in water) Approx. 2 to 3
Nitrate (NO3) ≤0.5 ppm
Ammonium (NH4) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
KMnO4-reducing substance ≤2 ppm (as SO2)