EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 99.5% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Kestranal® A, Edetinsäure, Idranal® II
409930010 409930050
ACRO409930010EA 146 EUR
ACRO409930010 ACRO409930050
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 99.5% ACS
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 99.4 to 100.6 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 % ((HOCOCH4)3N)
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute NH4OH)