EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) freie Säure ≥99,5%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Idranal® IIKestranal® AEdetinsäureEthylendinitrilotetratetraessigsäureEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure
0322-500GEA 268 EUR
0322-500G 0322-1KG
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) freie Säure ≥99,5%, ultrarein
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Calcium chelator used to eliminate inhibition of enzyme catalysed reactions due to traces of heavy metals.
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292,25 g/mol
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,001%
Unlösliche Bestandteile (5%, 1N NaOH) Entspricht
Eisen ≤ 0,005%
Magnesium ≤ 0,0005%
Nitrilotriessigsäure ≤ 0,1%
pH (5%, Wasser)@25°C 2,5 - 3,5
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 99,5%
Glührückstand ≤ 0,2%
RNasen Keine nachgewiesen