Titriplex® II (EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)) 99,4-100,6% (durch komplexometrische Analyse) ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Kestranal® A, Edetinsäure, Idranal® II
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
1.08417.0100EA 59.4 EUR
1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
Titriplex® II (EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)) 99,4-100,6% (durch komplexometrische Analyse) ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292.25 g/mol
Siedepunkt: 614
Schmelzpunkt: 220
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) 99.4 - 100.6 %
Identity (IR-spectrum) conforms
Appearance White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤ 0.1 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.2 %