EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
327201000
327200025
327205000
ACRO327201000EA
47.5
EUR
ACRO327201000
ACRO327200025
ACRO327205000
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Molecular Weight: 372.24 g/mol Schmelzpunkt: 252 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150037 CAS-Nummer: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
UV | (0.1 M in water) |
pH | 4 to 5 (5 % at 25°C) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Nitrilotriacetic acid | ≤0.1 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |