Thioessigsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
138781000 138785000 138780025
ACRO138781000EA 48.4 EUR
ACRO138781000 ACRO138785000 ACRO138780025
Thioessigsäure 98%
Thioessigsäure
Formel: C₂H₄OS
Molecular Weight: 76,12 g/mol
Siedepunkt: 87…93 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004853
CAS-Nummer: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %