Thioessigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L03305.14 L03305.22 L03305.36
L03305.14EA 26.9 EUR
L03305.14 L03305.22 L03305.36
Thioessigsäure ≥97%
Thioessigsäure
Purity: 97% CAS No.: 507-09-5 Molecular Formula: C2H4OS Formula Weight: 76.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4640 Odour: Stench Melting Point: -17° Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 773684 Merck Reference: 14,9320 UN No.: 2436 MDL No.: MFCD00004853
Formel: C₂H₄OS
Molecular Weight: 76,12 g/mol
Siedepunkt: 97 °C
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,068
Flammpunkt: 18 °C (64 °F)
MDL: MFCD00004853
CAS-Nummer: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9320