Thioessigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T30805-100G T30805-500G T30805-5G
SIALT30805-100GEA 67.1 EUR
SIALT30805-100G SIALT30805-500G SIALT30805-5G
Thioessigsäure, Sigma-Aldrich®
Thioessigsäure
Formel: C₂H₄OS
Molecular Weight: 76,12 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18 °C
MDL: MFCD00004853
CAS-Nummer: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR