Thioessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W421001-100G W421001-1KG
SIALW421001-100GEA 128 EUR
SIALW421001-100G SIALW421001-1KG
Thioessigsäure, Sigma-Aldrich®
Thioessigsäure
Formel: C₂H₄OS
Molecular Weight: 76,12 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18 °C
MDL: MFCD00004853
CAS-Nummer: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454