Thioacetamid ≥99% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Thioessigsäureamid
30638.09 30638.18 30638.30
30638.09EA 43 EUR
30638.09 30638.18 30638.30
Thioacetamid ≥99% ACS
Thioacetamid
Purity: 99% CAS No.: 62-55-5 Molecular Formula: CH3CSNH2 Formula Weight: 75.13 Physical Form: Crystalline Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 506006 Merck Reference: 14,9319 MDL No.: MFCD00008070
Formel: CH₃CSNH₂
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Dichte: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008070
CAS-Nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 14,9319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM