Thioacetamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thioessigsäureamid
A12926.14
A12926.22
A12926.36
A12926.14EA
31.7
EUR
A12926.14
A12926.22
A12926.36
Thioacetamid ≥98%
Thioacetamid
Purity: 98%
CAS No.: 62-55-5
Molecular Formula: C2H5NS
Formula Weight: 75.13
Melting Point: 110-114°
Solubility: Soluble in water, ethanol
Beilstein Reference: 506006
Merck Reference: 14,9319
MDL No.: MFCD00008070
Formel:
CH₃CSNH₂ Molecular Weight: 75,13 g/mol Schmelzpunkt: 110…114 °C Dichte: 1,37 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008070 CAS-Nummer: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Merck Index: 14,9319 |