Thioacetamid ACS, Reag. Ph. Eur., GR zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thioessigsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08170.0050
1.08170.0250
1.08170.0050EA
140
EUR
1.08170.0050
1.08170.0250
Thioacetamid ACS, Reag. Ph. Eur., GR zur Analyse, Supelco®
Thioacetamid
Formel:
CH₃CSNH₂ Molecular Weight: 75,13 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008070 CAS-Nummer: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Merck Index: 13,09391 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (argentometric) | ≥ 99.0 % |
Identity (IR-spectrum) | passes test |
Melting point | 111 - 114 °C |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |
Sulfated ash | ≤ 0.1 % |