Thioacetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Thioessigsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
163678-100G 163678-25G 163678-500G
SIAL163678-100GEA 211 EUR
SIAL163678-100G SIAL163678-25G SIAL163678-500G
Thioacetamid, Sigma-Aldrich®
Thioacetamid
Formel: CH₃CSNH₂
Molecular Weight: 75,13 g/mol
Schmelzpunkt: 113…114 °C
Dichte: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008070
CAS-Nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM