Thioharnstoff 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomercaptoameisensäureamid, Thiocarbamid
138910010
138915000
138910050
ACRO138910010EA
96.5
EUR
ACRO138910010
ACRO138915000
ACRO138910050
Thioharnstoff 99%, reinst
Thioharnstoff
Formel:
NH₂CSNH₂ Molecular Weight: 76.12 g/mol Schmelzpunkt: 171…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008067 CAS-Nummer: 62-56-6 EINECS: 200-543-5 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,09443 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 171 to 177 °C |
Titration Iodimetric | ≥98.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |