Thioharnstoff zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomercaptoameisensäureamid, Thiocarbamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18591.0500
8.18591.9025
8.18591.0500EA
34.6
EUR
8.18591.0500
8.18591.9025
Thioharnstoff zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Thioharnstoff
Formel:
NH₂CSNH₂ Molecular Weight: 76,12 g/mol Schmelzpunkt: 174…177 °C Dichte: 1,435 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008067 CAS-Nummer: 62-56-6 EINECS: 200-543-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,09443 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 137 g/l (20 °C) |
Melting Point | 169 - 173 °C |
Molar Mass | 76.12 g/mol |
Bulk Density | 640 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.405 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 440 °C Dust |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |