Perfluoroctan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Octadecafluoroctan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
359238-100G 359238-25G
SIAL359238-100GEA 221 EUR
SIAL359238-100G SIAL359238-25G
Perfluoroctan, Sigma-Aldrich®
Perfluoroctan
Formel: C₈F₁₈
Molecular Weight: 438,06 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042083
CAS-Nummer: 307-34-6
EINECS: 206-199-2