1,1,1-Trifluoraceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T62804-100G T62804-25G T62804-5G
SIALT62804-100GEA 328 EUR
SIALT62804-100G SIALT62804-25G SIALT62804-5G
1,1,1-Trifluoraceton, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trifluoraceton
Formel: C₃H₃F₃O
Molecular Weight: 112.05 g/mol
Siedepunkt: 22
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000423
CAS-Nummer: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 1993
ADR: 3 I