1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1,1,5,5,5-Hexafluor-2,4-pentandion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238309-25G 238309-5G
SIAL238309-25GEA 159 EUR
SIAL238309-25G SIAL238309-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton, Sigma-Aldrich®
1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton
Formel: C₅H₂F₆O₂
Molecular Weight: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000426
CAS-Nummer: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8,II