1,1,1-Trifluoracetylaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235970-10G
235970-25G
SIAL235970-10GEA
74.5
EUR
SIAL235970-10G
SIAL235970-25G
1,1,1-Trifluoracetylaceton, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trifluoracetylaceton
Formel:
C₅H₅F₃O₂ Molecular Weight: 154,09 g/mol Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa) Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 28 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000427 CAS-Nummer: 367-57-7 EINECS: 206-698-5 UN: 1224 ADR: 3,III |