Trifluoracetamid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoressigsäureamid
385220250
385222500
ACRO385220250EA
35.5
EUR
ACRO385220250
ACRO385222500
Trifluoracetamid 97%
Trifluoracetamid
Formel:
C₂H₂F₃NO Molecular Weight: 113,04 g/mol Siedepunkt: 162…164 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 59…70 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008008 CAS-Nummer: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 75 °C |
GC | ≥96.0 % |