Trifluoracetamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoressigsäureamid
A14451.14
A14451.22
A14451.36
A14451.14EA
37.7
EUR
A14451.14
A14451.22
A14451.36
Trifluoracetamid ≥97%
Trifluoracetamid
Purity: 97%
CAS No.: 354-38-1
Molecular Formula: CF3CONH2
Formula Weight: 113.04
Melting Point: 70-75°
Boiling Point: 162-164°
MDL No.: MFCD00008008
Formel:
C₂H₂F₃NO Molecular Weight: 113,04 g/mol Siedepunkt: 162…164 °C Schmelzpunkt: 70…75 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008008 CAS-Nummer: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...