Trifluoracetamid

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: Trifluoressigsäureamid

001220-100G 001220-500G
FLUO001220-100GEA 60.9 EUR
FLUO001220-100G FLUO001220-500G
Trifluoracetamid
Trifluoracetamid
Formel: C₂H₂F₃NO
Molecular Weight: 113,04 g/mol
Siedepunkt: 162,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008008
CAS-Nummer: 354-38-1
EINECS: 206-559-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR