Trifluoracetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Trifluoressigsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144657-100G
144657-25G
SIAL144657-100GEA
105
EUR
SIAL144657-100G
SIAL144657-25G
Trifluoracetamid, Sigma-Aldrich®
Trifluoracetamid
Formel:
C₂H₂F₃NO Molecular Weight: 113,04 g/mol Siedepunkt: 162,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 73…75 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008008 CAS-Nummer: 354-38-1 EINECS: 206-559-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...