4'-Fluoracetanilid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Ethansäure(4-fluorphenyl)amid, N-(4-Fluorphenyl)acetamid
FL3844.25
FL3844.100
CHMPFL3844.25EA
0
EUR
CHMPFL3844.25
CHMPFL3844.100
4'-Fluoracetanilid
4'-Fluoracetanilid
Formel:
C₈H₈FNO Molecular Weight: 153,16 g/mol Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 154 °C |
MDL:
MFCD00016335 CAS-Nummer: 351-83-7 EINECS: 206-515-9 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)