Ethyldifluoracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Difluoroacetic ethyl ester
A11215.06 A11215.14 A11215.22
A11215.06EA 58.2 EUR
A11215.06 A11215.14 A11215.22
Ethyldifluoracetat ≥98%
Ethyldifluoracetat
Purity: 98% CAS No.: 454-31-9 Molecular Formula: F2CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 124.09 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3475 Boiling Point: 98-99° Beilstein Reference: 1748597 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013578
Formel: C₄H₆F₂O₂
Molecular Weight: 124,09 g/mol
Siedepunkt: 98…99 °C
Dichte: 1,242
Flammpunkt: 25 °C (77 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013578
CAS-Nummer: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
ADR: 3,III