Ethyldifluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Difluoroacetic ethyl ester
003219-25G
003219-100G
003219-5G
FLUO003219-25GEA
60.9
EUR
FLUO003219-25G
FLUO003219-100G
FLUO003219-5G
Ethyldifluoracetat
Ethyldifluoracetat
Formel:
C₄H₆F₂O₂ Molecular Weight: 124,09 g/mol Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa) Dichte: 1,1893 g/cm³ (9.8 °C) |
MDL:
MFCD00013578 CAS-Nummer: 454-31-9 EINECS: 207-223-4 |