Ethyldifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Difluoroacetic ethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
287628-25G 287628-5G
SIAL287628-25GEA 48.7 EUR
SIAL287628-25G SIAL287628-5G
Ethyldifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Ethyldifluoracetat
Formel: C₄H₆F₂O₂
Molecular Weight: 124,09 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1893 g/cm³ (9.8 °C)
MDL: MFCD00013578
CAS-Nummer: 454-31-9
EINECS: 207-223-4