Ethyltrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluoressigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E50000-100G E50000-25G
SIALE50000-100GEA 103 EUR
SIALE50000-100G SIALE50000-25G
Ethyltrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Ethyltrifluoracetat
Formel: C₄H₅F₃O₂
Molecular Weight: 142,08 g/mol
Siedepunkt: 61 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000419
CAS-Nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II