Methyltrifluoracetat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoroacetic methyl ester
243410250 243411000
ACRO243410250EA 76.9 EUR
ACRO243410250 ACRO243411000
Methyltrifluoracetat 99%
Methyltrifluoracetat
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molecular Weight: 128.05 g/mol
Siedepunkt: 43…43.5 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1.273 g/cm³
Flammpunkt: –7 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000417
CAS-Nummer: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %