Methyltrifluoracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoroacetic methyl ester
A17338.0B A17338.18 A17338.30
A17338.0BEA 636 EUR
A17338.0B A17338.18 A17338.30
Methyltrifluoracetat ≥98%
Methyltrifluoracetat
Purity: 98+% CAS No.: 431-47-0 Molecular Formula: CF3CO2CH3 Formula Weight: 128.05 Flash Point: -18°(-0.4°F) Refractive Index: 1.2900 Odour: Pungent Melting Point: -78° Boiling Point: 43-44° Beilstein Reference: 1756070 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000417
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molecular Weight: 128,05 g/mol
Siedepunkt: 43…44 °C
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1,283
Flammpunkt: –18 °C (–0,4 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000417
CAS-Nummer: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II