Methyltrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluoroacetic methyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
249831-100G 249831-25G
SIAL249831-100GEA 156 EUR
SIAL249831-100G SIAL249831-25G
Methyltrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Methyltrifluoracetat
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molecular Weight: 128,05 g/mol
Siedepunkt: 43 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1,2639 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000417
CAS-Nummer: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II