Heptafluorbuttersäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
HFBA, Heptafluorbutansäure, Perfluorbuttersäure
172800250
172801000
172805000
ACRO172800250EA
63
EUR
ACRO172800250
ACRO172801000
ACRO172805000
Heptafluorbuttersäure 99%
Heptafluorbuttersäure
Formel:
C₄HF₇O₂ Molecular Weight: 214,04 g/mol Siedepunkt: 120 °C (755 mmHg) Schmelzpunkt: –17,5 °C Dichte: 1,64 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004171 CAS-Nummer: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |