Heptafluorbuttersäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
HFBA, Heptafluorbutansäure, Perfluorbuttersäure
A14907.14
A14907.22
A14907.36
A14907.14EA
60.4
EUR
A14907.14
A14907.22
A14907.36
Heptafluorbuttersäure ≥99%
Heptafluorbuttersäure
Purity: 99%
CAS No.: 375-22-4
Molecular Formula: C4HF7O2
Formula Weight: 214.04
Flash Point: None
Refractive Index: 1.300
Odour: Unpleasant
Melting Point: -18°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1426882
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004171
Formel:
C₄HF₇O₂ Molecular Weight: 214,04 g/mol Siedepunkt: 120…121 °C Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1,648 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004171 CAS-Nummer: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,II |