Heptafluorbuttersäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: HFBA, Heptafluorbutansäure, Perfluorbuttersäure
001269-25G 001269-100G
FLUO001269-25GEA 55.4 EUR
FLUO001269-25G FLUO001269-100G
Heptafluorbuttersäure
Heptafluorbuttersäure
Formel: C₄HF₇O₂
Molecular Weight: 214.04 g/mol
Siedepunkt: 121
Schmelzpunkt: –17.5 °C
Dichte: 1.764 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004171
CAS-Nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8 II