Heptafluorbuttersäure, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
HFBA
, Heptafluorbutansäure
, Perfluorbuttersäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
52411-25ML-FEA
176
EUR
52411-25ML-F
52411-5ML-F
Heptafluorbuttersäure, Supelco®
Heptafluorbuttersäure
Formel:
C₄HF₇O₂ Molecular Weight: 214,04 g/mol Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –17,5 °C Dichte: 1,764 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004171 CAS-Nummer: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,II |