Heptafluorbuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: HFBA, Heptafluorbutansäure, Perfluorbuttersäure

77249-10ML 77249-50ML
SIAL77249-10MLEA 197 EUR
SIAL77249-10ML SIAL77249-50ML
Heptafluorbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Heptafluorbuttersäure
Formel: C₄HF₇O₂
Molecular Weight: 214.04 g/mol
Siedepunkt: 121
Schmelzpunkt: –17.5 °C
Dichte: 1.764 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004171
CAS-Nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR