Pentafluorpropionsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentafluorpropansäure, Perfluorpropansäure
416920100
416920500
416922500
ACRO416920100EA
52.4
EUR
ACRO416920100
ACRO416920500
ACRO416922500
Pentafluorpropionsäure 97%
Pentafluorpropionsäure
Formel:
C₃HF₅O₂ Molecular Weight: 164,03 g/mol Siedepunkt: 96 °C (760 mmHg) Dichte: 1,576 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004170 CAS-Nummer: 422-64-0 EINECS: 207-021-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...