Pentafluorpropionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: Pentafluorpropansäure, Perfluorpropansäure
002471-25G 002471-100G 002471-500G
FLUO002471-25GEA 43.1 EUR
FLUO002471-25G FLUO002471-100G FLUO002471-500G
Pentafluorpropionsäure
Pentafluorpropionsäure
Formel: C₃HF₅O₂
Molecular Weight: 164,03 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,561 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004170
CAS-Nummer: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 3265
ADR: 8,II