Pentafluorpropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pentafluorpropansäure, Perfluorpropansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
245917-10G 245917-50G
SIAL245917-10GEA 41.9 EUR
SIAL245917-10G SIAL245917-50G
Pentafluorpropionsäure, Sigma-Aldrich®
Pentafluorpropionsäure
Formel: C₃HF₅O₂
Molecular Weight: 164,03 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,561 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004170
CAS-Nummer: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 3265
ADR: 8,II