Trifluoressigsäure ≥99,5% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TFA
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
A14365.0BEA
443
EUR
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
Trifluoressigsäure ≥99,5% für die Biochemie
Trifluoressigsäure
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Refractive Index: 1.2840
Odour: Pungent
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Formel:
C₂HF₃O₂ Molecular Weight: 114.02 g/mol Siedepunkt: 72…73 °C Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 1.480 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004169 CAS-Nummer: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8 I Merck Index: 14,9681 |