Trifluoressigsäure ≥99%, BioSyn™ zur Proteinsequenzierung, gereinigt durch Redestillation, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: TFA
299537-100G 299537-500G 299537-25G
299537-100GEA 231.06 EUR
299537-100G 299537-500G 299537-25G
Trifluoressigsäure ≥99%, BioSyn™ zur Proteinsequenzierung, gereinigt durch Redestillation, Fluka™
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 72 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -15 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Assay 99.0 - 101.0 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Suitability complying
APHA Max. 25