Thallium(III)trifluoracetat tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trifluoressigsäure Thallium(III)salz
420760250 420761000
ACRO420760250EA 191 EUR
ACRO420760250 ACRO420761000
Thallium(III)trifluoracetat tech.
Thallium(III)trifluoracetat
Formel: C₆F₉O₆Tl
Molecular Weight: 543.43 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 120.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000414
CAS-Nummer: 23586-53-0
EINECS: 245-761-1
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥96.0 %