Thallium(III)trifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluoressigsäure Thallium(III)salz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
150533-10G 150533-50G 150533-5G
SIAL150533-10GEA 147 EUR
SIAL150533-10G SIAL150533-50G SIAL150533-5G
Thallium(III)trifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Thallium(III)trifluoracetat
Formel: C₆F₉O₆Tl
Molecular Weight: 543,43 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 120,5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000414
CAS-Nummer: 23586-53-0
EINECS: 245-761-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II