2,2-Difluorbernsteinsäure ≥94%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: α,α-Difluorosuccinic acid, 2,2-Difluoro-1,4-butanedioic acid

L00773.03 L00773.06
L00773.03EA 125 EUR
L00773.03 L00773.06
2,2-Difluorbernsteinsäure ≥94%
2,2-Difluorbernsteinsäure

Purity: 94% CAS No.: 665-31-6 Molecular Formula: C4H4F2O4 Formula Weight: 154.07 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 139-144° Beilstein Reference: 1773355 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00040970

Formel: C₄H₄F₂O₄
Molecular Weight: 154,07 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…144 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040970
CAS-Nummer: 665-31-6
EINECS: 211-558-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR