Tetrafluorbernsteinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrafluor-1,4-butandisäure
B20462.03 B20462.06
B20462.03EA 24.5 EUR
B20462.03 B20462.06
Tetrafluorbernsteinsäure ≥97%
Tetrafluorbernsteinsäure
Purity: 97% CAS No.: 377-38-8 Molecular Formula: C4H2F4O4 Formula Weight: 190.05 Melting Point: ca 115° Boiling Point: 150°/15mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042430
Formel: C₄H₂F₄O₄
Molecular Weight: 190,05 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 115 °C
Dichte: 1,400
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042430
CAS-Nummer: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III