1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-4-iodbutan 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
L04173.06 L04173.03
L04173.06EA 153 EUR
L04173.06 L04173.03
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-4-iodbutan 96%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-4-iodbutan
Purity: 96% CAS No.: 374-98-1 Molecular Formula: C4H2F7I Formula Weight: 309.95 Flash Point: None Refractive Index: 1.3625 Boiling Point: 91-92° Beilstein Reference: 1761927 MDL No.: MFCD00013719
Formel: C₄H₂F₇I
Molecular Weight: 309,95 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C
Dichte: 2,054
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013719
CAS-Nummer: 374-98-1
EINECS: 206-779-5