1-Iod-2,2,3,3-tetrafluorpropan
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
003396-5G
003396-25G
FLUO003396-5GEA
63.9
EUR
FLUO003396-5G
FLUO003396-25G
1-Iod-2,2,3,3-tetrafluorpropan
1-Iod-2,2,3,3-tetrafluorpropan
Formel:
C₃H₃F₄I Molecular Weight: 241,95 g/mol |
MDL:
MFCD00019033 CAS-Nummer: 679-87-8 |