1-Iod-3,3,3-trifluorpropan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,1,1-Trifluor-3-iodpropan
001547-5G
001547-100G
001547-25G
FLUO001547-5GEA
55.4
EUR
FLUO001547-5G
FLUO001547-100G
FLUO001547-25G
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan
Formel:
C₃H₄F₃I Molecular Weight: 223,96 g/mol |
MDL:
MFCD00038531 CAS-Nummer: 460-37-7 |