1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane
010502-25G 010502-1G 010502-5G
FLUO010502-25GEA 203 EUR
FLUO010502-25G FLUO010502-1G FLUO010502-5G
1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan
1,1,1,2,2-Pentafluor-4-iodbutan
Formel: C₄H₄F₅I
Molecular Weight: 273,97 g/mol
MDL: MFCD00155910
CAS-Nummer: 40723-80-6
EINECS: 255-055-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III